주요 문서
Z285501
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Glas-Col 104APL624K (CE)
파라미터
32-999 °F temperature (0-750 °C)
출력
2,400 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)