material
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37123-0003
길이
50.8 mm
직경
12.7 mm
크기
1/2 in. × 2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
- The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
- The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Autoclavable.
Bars designed to plough up sediment and provide strong mixing action.
법적 정보
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.