주요 문서
Z115177
Spinvane® magnetic stirring bar
for 3-5 mL tubes
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37135-0001
bar W × H × diam.
10.4 mm × 16.5 mm × 9.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
법적 정보
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)