material
oval
oval PTFE-coated
제조업체/상표
Cowie 001.620.RE
길이
20 mm
직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stirring bars using rare earth magnets have significantly increased magnetic strength compared to those using Alnico magnets, but more importantly they are almost totally resistant to demagnetisation.
Stir bars using rare earth magnets are identified by a carbon black spot which us chemically inert.
Stir bars using rare earth magnets are identified by a carbon black spot which us chemically inert.
기타 정보
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container and where stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stirrer bars may be observed.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.