material
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37170-0000
길이
36 mm
막대 직경
8 mm
단편 직경
20 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Circulus™agnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
법적 정보
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.