material
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37140-0020
길이
50.8 mm
직경
8 (57.2mm ring O.D) mm
크기
2 in. × 5/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
법적 정보
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284130-1EA | 4061826277454 |