주요 문서
Z114146
Sigma-Aldrich
Wheaton closed-top seals
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
동의어(들):
Wheaton Vial Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
(no septa)
특징
removable center
포장
pkg of 100 ea
직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used for sealing vials, bottles, etc. It is air-tight, and prevents contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z114146-100EA4061837596346
Z114146-10X100EA