주요 문서
Z292044
Supelco
Open-top style aluminum caps
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
동의어(들):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
silver aluminum
특징
open center 9.5 mm opening
포장
pkg of 1000 ea
직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)