material
borosilicate glass bottle
설명
USP Type I
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
O.D.
20 mm
용량
30 mL
직경 × 높이
37 mm × 63 mm
용적
30 mL
색상
amber
피팅
opening for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114049-12EA | 4061832325859 |
Z114049-288EA | 4061832325866 |
Z114049-380EA |