주요 문서
33143
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
amber glass bottle
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
포장
pkg of 36 ea
O.D. × H
25 mm × 50 mm
용적
10 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)