material
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
설명
Unassembled
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of × 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객