주요 문서
Z291730
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
glass (conical with polyspring)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
용적
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291730-1PAK4061837618819