material
amber glass vial (standard opening)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
추천
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291641-10X1PAK | |
Z291641-10PAK | |
Z291641-1PAK | 4061837618758 |