material
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
직경 × 두께 × PTFE 두께
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
호환성
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa, PTFE/Silicone have been used to seal the headspace vial in the determination of methylene chloride in urine samples by solid-phase microextraction technique combined with gas chromatography.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Monitoring of occupational exposure to methylene chloride: sampling protocol and stability of urine samples.
Hoffer E, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(8), 794-798 (2005)