주요 문서
Z101397
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kramer filter
diam. × L 12.5 mm × 110 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Aldrich
직경 × 길이
12.5 mm × 110 mm
관련 카테고리
일반 설명
With coarse-glass frit and metal-lock tip. In-line filter for use during double-tip needle transfer of air-sensitive solutions. (See Brown, H.C. Organic Synthesis via Boranes; Wiley-Interscience: New York, 1975; p.223.)
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)