주요 문서
BAF146000043
SP Bel-Art® Two Piece Buchner Funnels
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
동의어(들):
Buchner Funnel, Funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
특징
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14600-0043
전체 높이
3.9375 in. (100 mm)
용량
40 mL (1.35 oz)
플레이트 직경
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
일반 설명
Easy-to-clean two-piece, polypropylene plastic Buchner funnels include a molded in perforated plate.
특징 및 장점
  • Lightweight; not top-heavy
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)