제조업체/상표
Bel-Art H14603-0000
용량
315 mL
플레이트 직경
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178152-1EA | 4061832262659 |