문서
Z247316
Coors Buchner funnel
capacity 70 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
설명
For Filter Paper Diameter (mm): 55
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66240
높이
120 mm
용량
70 mL
플레이트 직경
56 mm
직경
42 mm, perforated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
애플리케이션
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.