주요 문서
WHA10461118
Whatman® FP 050/0 filter holder
connector for M12 hose nipple
동의어(들):
Z751448
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 10461118
Whatman Article No. 28415724 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spare part to the Whatman Polyulfone Syringe Filter Holders: 10461100, 10461200, 10461300, 10461400
특징 및 장점
  • Polysulfone plastic construction
  • Stepped hose barb
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)