material
porcelain
제조업체/상표
Coorstek 66331
용량
4000 mL
페스틀 길이
280 mm
상부 O.D. × 높이
283 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z529516-1EA | 4061833569832 |
Z529540-1EA | 4061833580950 |