About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3SH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.23
FEMA Number:
3666
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.082
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥95%
포함 가능
≤50 ppm MTBE
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; phenolic; sulfurous
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W366609-1KG | |
W366609-1KG-K | |
W366609-25G-K | 4061837820731 |
W366609-SAMPLE-K | 4061837537172 |
W366609-100G | |
W366609-100G-K | 4061837820724 |
W366609-25G | |
W366609-SAMPLE |