주요 문서
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
동의어(들):
2,5-Dimethylthiophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3SH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,5-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of poly(2-dodecanoylsulfanyl-p-phenylenevinylene). It was also used in the synthesis of 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene and 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)