주요 문서
306940
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
95%
동의어(들):
2,6-Dimethylthiophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3SH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sarah E Appleton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 3515-3520 (2004-10-29)
The amine coordination of lead(II) has been examined through the preparation and structural analysis of Lewis base adducts of bis(thiolato)lead(II) complexes. Reaction of Pb(OAc)(2) with 2,6-dimethylbenzenethiol affords (2,6-Me(2)C(6)H(3)S)(2)Pb (6) in high yield. The solubility of 6 in organic solvents allows