About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
3393
Beilstein:
1702551
EC Number:
유럽평의회 번호:
10534
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.519
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
tropical; fruity; sweet
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W339318-1KG-K | 4061837536007 |
W339318-4KG | |
W339318-4KG-K | 4061837551635 |
W339318-9KG-K | 4061837551642 |
W339318-1KG | |
W339318-9KG | |
W339318-SAMPLE | |
W339318-SAMPLE-K | 4061837551659 |