W350702
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
동의어(들):
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
3507
EC Number:
유럽평의회 번호:
294
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.419
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W350702-9KG-K | |
W350702-9KG | |
W350702-SAMPLE-K | 4061837551857 |
W350702-1KG | |
W350702-1KG-K | 4061837551826 |
W350702-4KG | |
W350702-4KG-K | 4061837551833 |
W350702-SAMPLE |