주요 문서
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
동의어(들):
Ethyl oxyhydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2996
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
whiskey; wine-like
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)