W292206
Propenyl guaethol
≥99%, FCC, FG
동의어(들):
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2922
EC Number:
유럽평의회 번호:
170
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
4.002
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥99%
mp
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
anise; creamy; sweet; vanilla
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Taste at 25 ppm
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W292206-100G | |
W292206-1KG-K | 4061835566167 |
W292206-5KG-K | 4061837517761 |
W292206-SAMPLE | |
W292206-100G-K | 4061837517754 |
W292206-1G | |
W292206-1KG | |
W292206-5KG | |
W292206-SAMPLE-K | 4061834355861 |