주요 문서
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
Benzyl carbinyl phenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.30
FEMA Number:
2866
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
9.707
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; rose; sweet
SMILES string
O(CCc2ccccc2)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChI key
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)