주요 문서
02890590
β-Asarone
primary reference standard
동의어(들):
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
Beilstein:
1910605
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI key
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)