생물학적 소스
botanical
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
182 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; rose
SMILES string
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
InChI key
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.