주요 문서
W220906
Sigma-Aldrich
Butyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.25
FEMA Number:
2209
EC Number:
유럽평의회 번호:
2159
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.787
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
honey; rose
Grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
133-135 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; rose
SMILES string
CCCCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-9-14-12(13)10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,2-3,9-10H2,1H3
InChI key
LDOXTQYWWYXYSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)