W206008
Isoamyl butyrate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2060
EC Number:
유럽평의회 번호:
282
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.055
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
5.45 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; tropical; fruity
SMILES string
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
138.2 °F
Flash Point (°C)
59 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W206008-1KG | |
W206008-9KG | |
W206008-SAMPLE-K | 4061837543548 |
W206008-1KG-K | 4061837543517 |
W206008-20KG | |
W206008-20KG-K | 4061837543524 |
W206008-9KG-K | 4061837543531 |
W206008-SAMPLE |