주요 문서
TEM-Q250AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 50
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction. The roundness of the holesis advantageous with respect to the formation of an icelayer of constant thickness. Assessment of the image quality is easier when foil is incl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)