주요 문서
CLS440141
Corning® temperature probe support clamp
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Corning 440141
길이 × O.D.
16.5 mm × 11 mm
일반 설명
Corning offers a 7/16 in. (1.1 cm) diameter by 6 1/2 in. (16.5 cm) support clamp. Support has two openings, 1/3 in. (9 mm) and 0.15 in. (3.75 mm), for holding probes. It is designed to be used with a boss head clamp
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS440141-1EA4061825881645