주요 문서
Z247626
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 20 mL
동의어(들):
High-Alumina Crucible
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 65503
높이
35 mm
용량
20 mL
상부 직경
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247626-1EA4061833308592