주요 문서
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
무균
non-sterile
특징
fits flask 200 ‑ 500 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
I.D. × O.D.
60 mm × 110 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z512389-1EA4061833310205