주요 문서
Z561754
Coors high alumina combustion boat
capacity 20 mL
동의어(들):
Combustion Boat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 65566
길이 × 너비 × 높이
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
용량
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561754-1EA4061835575480