주요 문서
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
동의어(들):
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 100
크기
200 mesh
일반 설명
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)