주요 문서
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
flat bottom flask
glass flask
조인트
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F724500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)