주요 문서
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
동의어(들):
Adapter Set, Filter Adapter Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
neoprene
rubber
제조업체/상표
Aldrich
관련 카테고리
일반 설명
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z254231-1SET4061826667521