material
EPDM rubber
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 462617
크기
28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR462617-10EA | 4061831856927 |