material
flat bottom flask
glass flask
조인트
joint: ST/NS neck24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F724000
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.