주요 문서
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
MA.24
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
제조업체/상표
SIBN4W
직경
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)