주요 문서
QBD11383
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C163H299N4O60P
Molecular Weight:
3306.08
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
DBCO-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a DBCO for reaction with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11383-100MG
QBD11383-25MG