712582
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]triethylene glycol
≥90% (NMR)
동의어(들):
N-[15-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl]-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-propanamide, monodisperse Mal-PEG4-NHS-ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H31N3O11
CAS Number:
Molecular Weight:
513.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥90% (NMR)
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
작용기
NHS ester
maleimide
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
InChI key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.