주요 문서
M30000
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiazole-2-thione
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NS2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Converts epoxides to episulfides.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M30000-25G4061834046288