주요 문서
L070150
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap 2
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
동의어(들):
Fast Deprotection Cap A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
저장 조건
dry at room temperature
농도
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
기술
DNA synthesis: suitable
색상
clear
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fast Deprotection Cap 2 is an acetonitrile-based liquid reagent. It has a composition of Acetonitrile / TAC2O 100/5 (v/w).
제조 메모
Acetonitrile / TAC2O 100/5 (v/w)
기타 정보
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in acetonitrile, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Flash Point (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)