주요 문서
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
제품 라인
Proligo Reagents
Quality Level
불순물
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear Appearance of Solution
적합성
conforms to structure (GC, Formulation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
기타 정보
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L050031-45L4061838216076
L050031-200L