주요 문서
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116004
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
저장 조건
dry at room temperature
농도
28-32 g/L (TCA content, titration)
기술
DNA synthesis: suitable
불순물
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear
clear
bp
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
기타 정보
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L020000-4X2.5L4061838215406
L020000-200L4061837443176
L020000-25L4061837443183
L020000-450ML4061838215383
L020000-45L4061838215390
L020000-4X4L4061838215413