Key Documents
GF32411001
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
동의어(들):
AL607120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 324-110-01
길이
100 mm
O.D.
6.0 mm
벽 두께
1.0 mm